Merck
900789
Sigma-Aldrich
Sodium 6-methylpyridine-2-sulfinate
≥95%
Synonim(y):
Willis 2-pirydylosulfiniany Me
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6NNaO2S
Masa cząsteczkowa:
179.17
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
314-319 °C
Zastosowanie
Ten 2-pirydylosulfinian umożliwia sprzęganie krzyżowe Suzuki-Miyaura z halogenkami arylowymi w celu uzyskania dostępu do różnych pochodnych pirydyny, jak donosi laboratorium Michaela Willisa.. Alternatywy sulfinianowe nie są już utrudniane przez niestabilne boroniany 2-pirydylu, zapewniając katalizowane przez Pd drogi sprzęgania do terapeutycznie cennych pierścieni pirydynowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.