Key Documents
900760
Sodium 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-sulfinate
≥95%
Synonim(y):
Willis 5-trifluoromethyl pyridine 2-sulfinate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
340 °C (dec)
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.