Kluczowe dokumenty
905585
Sigma-Aldrich
Gold nanospheres
100 nm, FITC and biotin functionalized, powder
Synonim(y):
Fluorescencyjnie znakowane nanocząstki złota, Nanocząstki złota znakowane barwnikiem, Nanosfery złota znakowane FITC, Nanosfery złota znakowane izotiocyjanianem fluoresceiny
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
nanospheres
powder
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Nanosfery złota (AuNS) (100 nm, funkcjonalizowane FITC i biotyną, proszek) to nanocząstki złota o unikalnych właściwościach, które obejmują biokompatybilność, łatwą modyfikację powierzchni i doskonałą konwersję fototermiczną. Mogą być syntetyzowane różnymi metodami, takimi jak galwaniczna wymiana nanocząstek złota, galwaniczna wymiana srebra na złoto i metody elektrochemiczne.
Zastosowanie
Dzięki efektom kwantowym zależnym od rozmiaru i kształtu, nanocząstki złota wykazują unikalne właściwości absorpcji, rozpraszania, fluorescencji i fototermii rezonansu plazmonów powierzchniowych, co czyni je odpowiednimi do zastosowań w katalizie, detekcji chemicznej, biosensingu, obrazowaniu komórkowym i bioobrazowaniu, dostarczaniu leków i genów oraz terapii fototermicznej. Wykazano, że fluorescencyjne znakowanie nanocząstek złota powoduje wzmocnienie emisji fluoroforów. Sprawia to, że nanocząstki złota znakowane fluorescencyjnie są dwufunkcyjnymi nanoprobówkami do dostarczania leków i bioobrazowania.
Informacje prawne
Produkt firmy Nanopartz Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorescently Labeled Gold Nanoparticles with Minimal Fluorescence Quenching.
Lu Y, et al
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 17446-17446 (2010)
Preparation, modification, and application of hollow gold nanospheres
Ren Q, et al.
Journal of Nanomaterials, 2015 (2015)
Fluorescently Labeled Gold Nanoparticles with Minimal Fluorescence Quenching.
Lu Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 17446-17446 (2010)
Nuri Oh et al.
ACS nano, 8(6), 6232-6241 (2014-05-20)
Significant quantities of synthetic nanoparticles circulating in the body are cleared and retained for long periods of time in the resident macrophages of the mononuclear phagocytic system (MPS), increasing the likelihood of nanoparticle-mediated chronic toxicity. To date, there has been
Xiaohua Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(6), 2115-2120 (2006-02-09)
Due to strong electric fields at the surface, the absorption and scattering of electromagnetic radiation by noble metal nanoparticles are strongly enhanced. These unique properties provide the potential of designing novel optically active reagents for simultaneous molecular imaging and photothermal