NCXAUXR80
Gold Nanospheres
80 nm, for Covalent Conjugation, Bioready, Carboxyl, OD 20, in Water
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
nanospheres
OD
20
wielkość cząstki
80 nm
Zastosowanie
Ze względu na swoje właściwości plazmoniczne, nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, począwszy od diagnostyki po wykrywanie molekularne, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w powłokach przeciwdrobnoustrojowych, elektronice i fotowoltaice oraz spektroskopii Ramana wzmocnionej powierzchniowo (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i standardy wielkości.
Nasze materiały BioReady zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej koniugacji z przeciwciałami, białkami, peptydami i innymi biomolekułami i są idealne do testów immunochromatograficznych i innych zastosowań związanych z diagnostyką.
Sferyczne nanocząstki złota BioReady z powierzchnią karboksylową mogą być używane do silnej koniugacji kowalencyjnej. Pozwala to na większą stabilność, czułość, powtarzalność i kontrolę nad ładowaniem przeciwciał cząsteczkowych (często wymaga mniej przeciwciał w porównaniu do pasywnej adsorpcji). Nasze kowalencyjnie związane nanocząstki złota sprzężone ze streptawidyną umożliwiają łatwe wiązanie z biotyną.
Zestawy do koniugacji BioReady zawierają wysuszone nanocząstki złota z powierzchnią karboksylową aktywowaną NHS. Dzięki wstępnie sfunkcjonalizowanym nanocząsteczkom z powierzchnią EDC/NHS, są one dobrze przystosowane do szybkiego badania przesiewowego przeciwciał.
Małe zestawy reakcyjne NHS zawierają 50 μL złota 20 OD w każdej jednostce, podczas gdy duże zestawy reakcyjne zawierają 500 μL złota 20 OD w każdej jednostce.
Nasze materiały BioReady zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej koniugacji z przeciwciałami, białkami, peptydami i innymi biomolekułami i są idealne do testów immunochromatograficznych i innych zastosowań związanych z diagnostyką.
Sferyczne nanocząstki złota BioReady z powierzchnią karboksylową mogą być używane do silnej koniugacji kowalencyjnej. Pozwala to na większą stabilność, czułość, powtarzalność i kontrolę nad ładowaniem przeciwciał cząsteczkowych (często wymaga mniej przeciwciał w porównaniu do pasywnej adsorpcji). Nasze kowalencyjnie związane nanocząstki złota sprzężone ze streptawidyną umożliwiają łatwe wiązanie z biotyną.
Zestawy do koniugacji BioReady zawierają wysuszone nanocząstki złota z powierzchnią karboksylową aktywowaną NHS. Dzięki wstępnie sfunkcjonalizowanym nanocząsteczkom z powierzchnią EDC/NHS, są one dobrze przystosowane do szybkiego badania przesiewowego przeciwciał.
Małe zestawy reakcyjne NHS zawierają 50 μL złota 20 OD w każdej jednostce, podczas gdy duże zestawy reakcyjne zawierają 500 μL złota 20 OD w każdej jednostce.
Przechowywanie i stabilność
NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-8C, gdy nie są używane, aby zmaksymalizować okres przydatności do użycia. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność podczas zmiany warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Informacje prawne
Produkt firmy nanoComposix, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)