900156
UV curable resin
for protective coatings, optical, and outdoor applications
Synonim(y):
CPS 1020 UV
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
liquid (colorless)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
lepkość
470 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
temp. przejścia
flash point >110 °C
gęstość
1.1 g/mL
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
- The storage temperature should not exceed 35 °C.
- Keep tightly closed. Store in a cool, dry, well-ventilated area.
- Do not expose to ultraviolet light.
- High temperatures (>80 °C), pressure and contamination with peroxides may result in auto-polymerization of the product.
- Unstable upon depletion of inhibitor.
Zastosowanie
- Cures rapidly to form a glassy, high modulus, and optically clear material.
- Excellent for use in protective coatings, optical, and outdoor applications.
- Non-yellowing.
- Low oxygen inhibition.
- Mechanical properties after curing:
Strength*: 40MPa
Elongation*: 2.5%
Tack Free**: 130 fpm
*Test resources: Tensile tester, 35 mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material Data using ASTM D 638-02a.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?