Kluczowe dokumenty
86890
Tetrabutylammonium iodide
≥99.0% (AT)
Synonim(y):
TBAI
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
crystals
mp
141-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As an additive in the synthesis of fused triazole derivatives using palladium catalyst.
- To prepare allyl-PEG-allyl, which is a key intermediate polymer used to synthesize fluorinated amphiphilic copolymers.
- As a catalyst used in the synthesis of ethers.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?