Key Documents
862126
3,4-Dehydro-DL-proline
98%
Synonim(y):
(±)-2,5-Dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, (±)-3-Pyrroline-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
crystals
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
245 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)C1NCC=C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-2,4,6H,3H2,(H,7,8)
Klucz InChI
OMGHIGVFLOPEHJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?