Kluczowe dokumenty
859885
(Z)-9-Tricosene
97%
Synonim(y):
cis-9-Tricosene, Muscalure
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
gęstość
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19H,3-16,18,20-23H2,1-2H3/b19-17-
Klucz InChI
IGOWHGRNPLFNDJ-ZPHPHTNESA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?