Merck
857319
Sigma-Aldrich
Chloramine-T hydrate
95%
Synonim(y):
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2N(Cl)Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.64 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
167-170 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;/h2-5H,1H3;;1H2/q-1;+1;
Klucz InChI
BXSDMMPOQRECKB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of factor Xa inhibitors as novel anticoagulants
A review.
Capable of oxidative cyclization to produce various heterocycles.
Nitrene source for aziridinations and aminohydroxylations.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ines Sherifi et al.
Scientific reports, 10(1), 14030-14030 (2020-08-21)
Tissue-engineered grafts may be useful in Anterior Cruciate Ligament (ACL) repair and provide a novel, alternative treatment to clinical complications of rupture, harvest site morbidity and biocompatibility associated with autografts, allografts and synthetic grafts. We successfully used supercritical carbon dioxide
J. Sci. Ind. Res., 49, 13-13 (1990)
Brandt, P. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 8013-8020 (2000)
Jeong, J. U. et al
Journal of the American Chemical Society, 120, 6844-6844 (1998)
Li, G. et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 35, 451-451 (1996)