Kluczowe dokumenty
809462
Sigma-Aldrich
Silver nanospheres
60 nm (APS), 1.10 mg/mL in water, BPEI functionalized
About This Item
Kod UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
opis
Hydrodamnic Diameter = 142.0 nm
Particle Conentration: 2.0E+11 particles/ml
Zeta Potential = 40.0 mV
Formularz
dispersion
nanospheres
stężenie
1.10 mg/mL in water
powierzchnia
5.7 m2/g
śr. rozm. cząst.
60 nm (diameter, TEM)
pH
9.3
λmaks.
496 nm
grupa funkcyjna
BPEI
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle′s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale “antennas” that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Uwaga dotycząca przygotowania
Shake well before use.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)