Merck
808296
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13C6(OH)2COOH
Masa cząsteczkowa:
144.08
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
OC([13C]1=[13CH][13C](O)=[13CH][13C](O)=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
UYEMGAFJOZZIFP-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)