Merck
492337
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-3-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1+1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)