Merck
605352
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC4H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
mp
88-92 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i5+1
Klucz InChI
HMFHBZSHGGEWLO-LZOXQHQWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)