573099
STAT3 Inhibitor V, Stattic
STAT3 Inhibitor V, Stattic, CAS 19983-44-9, is a cell-permeable inhibitor of STAT3 cellular function that targets the STAT3-SH2 domain and prevents its association with upstream Kinases.
Synonim(y):
6-Nitrobenzo[b]tiofen-1,1-ditlenek, związek hamujący trzy statyny
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S]1(=O)(=O)c2c(ccc(c2)[N+](=O)[O-])C=C1
InChI
1S/C8H5NO4S/c10-9(11)7-2-1-6-3-4-14(12,13)8(6)5-7/h1-5H
Klucz InChI
ZRRGOUHITGRLBA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
STAT3
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3