Merck
804789
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol-d3
99 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CD2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
gęstość
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2,6D
Klucz InChI
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)