Merck
396532
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol-d3
≥99.5 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CD2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Postać
liquid
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
tw
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
gęstość
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2,6D
Klucz InChI
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Opis ogólny
2,2,2-Trifluoroethanol-d3 (TFEd3) is 2,2,2-trifluoroethanol in which hydrogen of the –OH group is substituted with deuterium. It is a commonly used 1H NMR and 13C NMR solvent.
Zastosowanie
Recent uses include a gas-phase study of the silaformamide ion and an investigation of substituent effects in photosolvolysis.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fabrication and characterization of electrospun polyamide 66 fibers crosslinked by gamma irradiation.
Kang HK, et al.
Macromolecular Research, 19(4), 364-369 (2011)
Helicity of [α] (404-451) and [β](394-445) tubulin C-terminal recombinant peptides.
Jimenez M, et al.
Protein Science, 8(04), 788-799 (1999)
Chemistry Letters (Jpn), 2015-2015 (1994)
Organometallics, 14, 2652-2652 (1995)
Sara La Manna et al.
Biochimie, 138, 106-115 (2017-05-10)
Interleukin-22 (IL-22) belongs to the family of IL-10 cytokines and is involved in a wide number of human diseases, including inflammatory disorders and cancer pathology. The ligand-receptor complex IL-22/IL-22R plays a key role in several pathways especially in the regulation
Produkty
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.