Key Documents
485616
Dodecylphosphorylcholine-d38
98 atom % D
Synonim(y):
Dodecylphosphocholine-d38
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
247-249 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+38
ciąg SMILES
[O-]P(OC([2H])(C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
Klucz InChI
QBHFVMDLPTZDOI-DHIOKLJKSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?