Merck
588318
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane-12,12,12-d3
99 atom % D
Synonim(y):
Lauryl bromide-12,12,12-d3
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CH2)10CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
-11--9 °C (lit.)
gęstość
1.050 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCBr)[2H]
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)