Kluczowe dokumenty
804258
N-(3-(4-bromophenyl)-propanoyl)-L-homoserine lactone
≥95%
Synonim(y):
4-bromo-N-[(3S)-tetrahydro-2-okso-3-furanylo]-benzenopropanamid, Inhibitor LasR i TraR, LuxR
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCC1)[C@@]1([H])NC(CCC2=CC=C(Br)C=C2)=O
InChI
1S/C13H14BrNO3/c14-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(16)15-11-7-8-18-13(11)17/h1-2,4-5,11H,3,6-8H2,(H,15,16)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
SGDZSJUYCLTPRG-NSHDSACASA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Quorum sensing is a chemical communication mechanism used by many common bacteria to initiate group behaviors. It plays an important role in the establishment of infection by pathogens and in mediating certain symbioses.