21311
Hamilton® Microliter™ syringe, cemented needle
75 ASN, volume 5 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Polecane produkty
Materiały
cone tip needle (point style 1)
rozmiar igły
23s ga (cone tip)
Właściwości
needle type N (cemented needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 87987
dł. igły
43 mm (1.71 in.)
pojemność
5 μL
Opis ogólny
Strzykawka Hamilton jest dostępna w wersji gazoszczelnej, która minimalizuje wymianę gazową w analizie GC. Zapewnia dokładne dostarczanie objętości. Tłok jest w większości niezrównany. Strzykawki mogą być wymienne lub cementowane. Cementowane mają mniejszą objętość martwą i krótszą żywotność.
Hamilton′s Microliter™ syringe is to be used for liquid injection. This syringe is made of with a glass barrel with a hand-fitted stainless steel plunger. The plunger is individually fitted to its matching syringe barrel.
The plunger is not to be used with any other syringe.
The plunger is not to be used with any other syringe.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)