Merck
797154
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 8-oxo-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 5,5-dioxide
Synonim(y):
2-Boc-8-oxo-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane 5,5-dioxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
grupa funkcyjna
ketone
sulfone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CCS1(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-18(11,15)16/h4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
YXFLECMRQFDZGN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
This spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers. It provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Synthesis of Novel Azaspiro[3.4]octanes as Multifunctional Modules in Drug Discovery
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.