GESE2619T275
GE spacers
PVC, gray, L × thickness 10.5 mm × 0.75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
PVC
gray
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva Article No. 80-6149-92
Cytiva SE2619T-2-,75
dł. × grubość
10.5 mm × 0.75 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GESE2619T275 | 4061832672458 |