Merck
420042
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-propenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH(CH3)MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
tw
67 °C
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC([Mg]Cl)C=C
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3-4H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
RTJGBPYEBKZQGE-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
1-Methyl-2-propenylmagnesium chloride is a Grignard type allylating reagent that can be used for the preparation of corresponding homoallylic alcohols by reacting with various aldehydes. It can also be utilized in the synthesis of 3,4-dihydro-4-(1-methyl-2-propen-1-yl)-2(1H)-pyrimidinethione derivatives by treating with 2-mercaptopyrimidine.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Water accelerated allylation of aldehydes by using water tolerant Grignard-type allylating agents from allylmagnesium chloride and various metallic salts
Fukuma T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 31(3), 376-377 (2002)