Merck
792586
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(N(C1)CC1=CC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-5-16-10(14)6-9-7-13(8-9)11(15)17-12(2,3)4/h6H,5,7-8H2,1-4H3
Klucz InChI
WYWJZDFQQJTRDD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Building block used as a precursor to the synthesis of thia and oxa-azaspiro[3.4]octanes. As reported in the Carreira lab, the product can readily undergo [3+2] cycloadditions with dipolariphiles to generate a series of small-ring spirocycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.