795925
Silver nanospheres
10 nm avg. part. size, PVP functionalized, 0.02 mg/mL in water
About This Item
Polecane produkty
Formularz
dispersion
nanospheres
stężenie
0.02 mg/mL in water
śr. rozm. cząst.
10 nm
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C
λmaks.
390 nm
grupa funkcyjna
PVP
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.