Merck
793809
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H1215N2O6
Masa cząsteczkowa:
246.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([15N](C=C2)C([15NH]C2=O)=O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i10+1,11+1
Klucz InChI
DRTQHJPVMGBUCF-DMNIUWJGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)