Merck
711020
Sigma-Aldrich
Cytidine-13C9 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
CTP-13C9 disodium salt solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C9H14N3Na2O14P3
Masa cząsteczkowa:
536.05
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Próba
≥95% (CP)
Postać
solution
stężenie
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+9
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[13C]([13CH]=[13CH]N1[13C@H](O[13C@@H]2[13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)[13C@H](O)[13C@@H]2O)=N[13C]1=O
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)