Merck
792640
Sigma-Aldrich
Potassium silicate, anhydrous
Synonim(y):
Potassium polysilicate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2O3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.28
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Postać
powder
mp
>300 °C
ciąg SMILES
O=[Si](O[K])O[K]
InChI
1S/2K.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
Klucz InChI
NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mostafa M Rady et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 139, 558-568 (2019-04-28)
The interplaying defensive roles of silicon (Si) and proline (Pro) in improving growth and yield attributes, physio-biochemical attributes, and antioxidant defense systems in common bean plant grown under saline (NaCl) and/or cadmium (Cd2+) stress were assessed. Seed were sown in