Merck
791377
Sigma-Aldrich
1-Butene-4-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
57.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
gas
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C=CC[13CH3]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i2+1
Klucz InChI
VXNZUUAINFGPBY-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-112.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-80 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)