Kluczowe dokumenty
777544
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
97%
Synonim(y):
3-Bromo-4-formylanisole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
75-77 °C
ciąg SMILES
Brc1c(ccc(c1)OC)C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)