Merck
777293
Sigma-Aldrich
2-{[7-(5-N,N-Ditolylaminothiophen-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylene}malononitrile
99% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[7-[5-[Bis(4-methylphenyl)amino]-2-thienyl]-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylene]propanedinitrile, DTDCTB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H19N5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99% (HPLC)
Formularz
powder
mp
230-235 °C
temp. przejścia
Tm 233 °C
λmaks.
662-664 nm in dichloromethane
ciąg SMILES
CC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=C(C)C=C2)C3=CC=C(C4=CC=C(C=C(C#N)C#N)C5=NSN=C54)S3
InChI
1S/C28H19N5S2/c1-18-3-8-22(9-4-18)33(23-10-5-19(2)6-11-23)26-14-13-25(34-26)24-12-7-21(15-20(16-29)17-30)27-28(24)32-35-31-27/h3-15H,1-2H3
Klucz InChI
BCJCBXQJAANTJL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-{[7-(5-N,N-ditoliloaminotiofen-2-ylo)-2,1,3-benzotiadiazol-4-ylo]metyleno}malononitryl (DTDCTB) jest polimerem przewodzącym, który może być stosowany jako cząsteczka donorowa. Jest on głównie wykorzystywany w rozwoju elektroniki organicznej.
Struktura urządzenia:
MoO3 (30nm) / DTDCTB (7nm) / DTDCTB:C60/C70 (40nm) / C60/C70 (7nm) / BCP (10nm) / Ag
Wydajność urządzenia:
  • JSC = 14,68 mA/cm2
  • VOC = 0,8 V
  • FF = 0,5
  • PCE = 5,81%
Zastosowanie
DTDCTB jest polimerem π-koniugującym, który może być stosowany w produkcji organicznych ogniw słonecznych (OSC) i organicznych ogniw fotowoltaicznych (OPV).
Osadzone próżniowo organiczne ogniwo słoneczne wykorzystujące tę nową cząsteczkę donorowo-akceptorowo-akceptorową (D-A-A); DTDCTB; w połączeniu z akceptorem elektronów C60 / C70 osiągnęło rekordowo wysoką sprawność konwersji energii (PCE) wynoszącą 5,81%.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Highly efficient bifacial transparent organic solar cells with power conversion efficiency greater than 3% and transparency of 50%.
Lin H, et al.
Organic Electronics, 13(9), 1722-1728 (2012)
The role of the charge-transfer states in the ultrafast excitonic dynamics of the DTDCTB dimers embedded in a crystal environment.
Jiang S, et al.
Chemical Physics, 515, 603-613 (2018)
Li-Yen Lin et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(40), 15822-15825 (2011-09-13)
A novel donor-acceptor-acceptor (D-A-A) donor molecule, DTDCTB, in which an electron-donating ditolylaminothienyl moiety and an electron-withdrawing dicyanovinylene moiety are bridged by another electron-accepting 2,1,3-benzothiadiazole block, has been synthesized and characterized. A vacuum-deposited organic solar cell employing DTDCTB combined with the
Produkty
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
777293-250MG4061832939339