Kluczowe dokumenty
776483
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
95%
Synonim(y):
8-Acetyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568
gęstość
1.107 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
n1c2c(ccc1)CCCC2C(=O)C
InChI
1S/C11H13NO/c1-8(13)10-6-2-4-9-5-3-7-12-11(9)10/h3,5,7,10H,2,4,6H2,1H3
Klucz InChI
YCPXJTSSSPGZOE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Versatile ligand for CuI mediated room temperature C-N coupling reactions
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deping Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 14(14), 1891-1893 (2009-03-26)
2-Pyridinyl beta-ketones were identified as new efficient ligands for CuI-catalysed N-arylation of aliphatic amines at room temperature with great selectivity and substrate scope tolerance.