Kluczowe dokumenty
774405
(S)-2-Aminobutane-1,4-dithiol hydrochloride
99% (titration)
Synonim(y):
(S)-2-Aminobutane-1,4-dithiol hydrochloride, (2S)-2-Amino-1,4-dimercaptobutane hydrochloride, DTBA, Dithiobutylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99% (titration)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
210-225 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.N[C@H](CS)CCS
InChI
1S/C4H11NS2.ClH/c5-4(3-7)1-2-6;/h4,6-7H,1-3,5H2;1H/t4-;/m0./s1
Klucz InChI
HWWPXJZINVJNBM-WCCKRBBISA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?