Merck
773972
Sigma-Aldrich
Yttrium sputtering target
diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Yttrium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Y
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: yttrium
rezystywność
57 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
2.00 in. × 0.25 in.
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
gęstość
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Klucz InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Stałotlenkowe ogniwa paliwowe działające w temperaturach poniżej 800 C (znane również jako średniotemperaturowe stałotlenkowe ogniwa paliwowe, IT-SOFC) są obecnie przedmiotem wielu badań i rozwoju ze względu na wysokie wskaźniki degradacji i koszty materiałów ponoszone w przypadku SOFC działających w temperaturach powyżej 900 C. Cienkie warstwy elektrod i elektrolitu są jednym ze sposobów osiągnięcia wysokiej wydajności w IT-SOFC.
Yttrium sputtering target może być stosowany do fizycznego osadzania z fazy gazowej cienkich warstw cyrkonu stabilizowanego itrem dla IT-SOFC. Cienkie warstwy zawierające itr znajdują również zastosowanie jako bariery termiczne i powłoki ochronne, na przykład w urządzeniach termoelektrycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Blanco-Canosa et al.
Physical review letters, 110(18), 187001-187001 (2013-05-21)
We use resonant x-ray scattering to determine the momentum-dependent charge correlations in YBa(2)Cu(3) O(6.55) samples with highly ordered chain arrays of oxygen acceptors (ortho-II structure). The results reveal nearly critical, biaxial charge density wave (CDW) correlations at in-plane wave vectors
Yttrium-catalyzed addition of benzylic C-H bonds of alkyl pyridines to olefins.
Bing-Tao Guan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(16), 4418-4421 (2013-03-21)
Masahiko Ooe et al.
Aesthetic plastic surgery, 37(2), 424-433 (2013-02-12)
Skin wrinkles are one of the most cosmetically concerning signs of aging for women, and improvements in the visual effect of wrinkles become a matter of concern that has an impact on the quality of life. Although various wrinkle treatments
José Renato Queiroz et al.
The journal of adhesive dentistry, 15(2), 151-159 (2013-03-28)
To compare the effect of silica (Si)-based nano-coating deposited by reactive magnetron sputtering (RMP) with that of conventional surface conditioning using metal/zirconia primer alone or after air-particle abrasion on the adhesion of resin cements to zirconia ceramic. Two hundred forty
Gitanjal Deka et al.
Journal of biomedical optics, 19(1), 011012-011012 (2013-08-21)
Cellular micropattering has been increasingly adopted in quantitative biological experiments. A Q-switched pulsed neodymium-doped yttrium ortho-vanadate (Nd∶YVO4) laser directed in-situ microfabrication technique for cell patterning is presented. A platform is designed uniquely to achieve laser ablation. The platform is comprised
Produkty
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
773972-1EA4061826707739