Merck
772607
Sigma-Aldrich
2-Fluoropyridine-4-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Fluoroisonicotinaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512
tw
357-403 °C (decomposition)
gęstość
1.257 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
Klucz InChI
WOLIMEQXFWSBTE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
187.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.11 °C