Merck
769541
Sigma-Aldrich
Strontium hydroxide octahydrate
≥97%
Synonim(y):
Strontium dihydroxide octahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Sr(OH)2 · 8H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.76
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
97.0-103.0% (T)
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤0.02% total nitrogen
≤2.0% carbonate (as SrCO3)
gęstość
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
ślady kationów
Ba: ≤0.1%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Strontium hydroxide octahydrate is used as precursor material for synthesis of ceramics and oxides having applications in solid oxide fuel cells (SOFC) and photocatalysis.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of nanoscale composite LSCF/GDCS cathode materials by microwave sintering for intermediate-temperature SOFC applications
Hua, CH. and Chou, CC.
Ceramics International, 41, S708-S712 (2015)
Photochemical charge transfer observed in nanoscale hydrogen evolving photocatalysts using surface photovoltage spectroscopy
Wang, J., et al.
Energy & Environmental Science, 8, 2970-2976 (2015)