Kluczowe dokumenty
768642
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
1.0 wt. % in H2O, high-conductivity grade
Synonim(y):
Orgacon™ HIL-1005, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
stężenie
1.0 wt. % in H2O
opór
50-120 Ω/sq
współczynnik refrakcji
n20/D 1.341
pH
1.8-2.2
lepkość
7-12 mPa.s(22 °C) (typical)
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C
Opis ogólny
- low band gap
- good optical properties
- high conductivity
- low redox potential
- easy processing
- tunable film forming ability
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Work Function: 5.2 -5.4 eV
Coating thickness : 40μm wet
Drying temp. 130°C during 6 min.
Informacje prawne
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays,5,6 and logic circuits.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.