Merck
765872
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methoxyphenol
97% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97% (GC)
Formularz
solid
mp
74-79 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
COc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
GCFJMEJVRHBPJI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)