761427
α,α,α-Trifluorotoluene solution
NMR reference standard, 0.05% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Synonim(y):
Benzotrifluoride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
stężenie
0.05% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
format
single component solution
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3