Merck
612685
Sigma-Aldrich
α,α,α-Trifluorotoluene solution
NMR reference standard, 0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Synonim(y):
Benzotrifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
klasa czystości
NMR reference standard
stężenie
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
19F sensitivity
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 3 mm zawiera 0,235 ml.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R A Yadav et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 64(2), 454-463 (2006-01-18)
Force field calculations have been carried out for 2-amino-5-chloro- and 2-amino-5-bromo-benzotrifluorides using the earlier (Ref. of this article) reported IR and Raman spectra. As the frequencies of the corresponding modes for the C-Br and the C-Cl groups do not differ
Tao Tang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(5-6), 507-512 (2009-01-24)
Eighteen samples of commercially available Chinese beer were analyzed in order to determine the content of biogenic amines. The method involves pre-column derivatization of the amines with 4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride (CNBF) and subsequent analysis by RP-HPLC (reversed phase-high performance liquid chromatography) with
Oxidative trifluoromethylation of arylboronates with shelf-stable potassium (trifluoromethyl)trimethoxyborate.
Bilal A Khan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(6), 1577-1581 (2012-01-13)
C Yost et al.
Applied occupational and environmental hygiene, 15(1), 165-170 (2000-03-11)
Three solvents (OXSOL 10, monochlorotoluene or mixed isomers of 1- chloro-2-methyl benzene and 1-chloro-4-methyl benzene; OXSOL 100, parachlorobenzotrifluoride or 1-chloro-4-(trifluoromethyl) benzene; and OXSOL 2000, benzotrifluoride or trifluoromethyl benzene) produced by Occidental Chemical Corporation (Niagara Falls, NY) were considered as candidates
Studies on the mutagenic activity of benzotrifluoride and twelve derivatives in microbial short-term assays.
G Mazza et al.
Il Farmaco; edizione pratica, 41(7), 215-225 (1986-07-01)
Produkty
Sigma-Aldrich.com provides an informational article regarding the use of stable, labeled isotopes as NMR reference standards.
Wzorce referencyjne NMR zapewniają prawidłowe działanie urządzenia. Sprawdź kluczowe parametry operacyjne tych wzorców, takie jak pw90, czułość, rozdzielczość i kształt linii.