Key Documents
759600
2-Mercaptopyridine-3-carbonitrile
95%
Synonim(y):
2-Mercaptonicotinonitrile, 3-Cyanopyridine-2-thiol
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
250-260 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Sc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H4N2S/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9)
Klucz InChI
VKEKYGNDJZUZTL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)