Merck
75653
Sigma-Aldrich
(1R,5S)-3-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-2-one
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
(3aS,6aR)-3,3a,6,6a-Tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Beilstein:
4661660
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D 53±2°, c = 0.5% in methanol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12COC(=O)[C@]1([H])CC=C2
InChI
1S/C7H8O2/c8-7-6-3-1-2-5(6)4-9-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
XYRFGFRTVXZAIU-PHDIDXHHSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Chiral building block; e.g. for pheromone synthesis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Lebreton et al.
Tetrahedron, 53, 145-145 (1997)