Merck
553727
Sigma-Aldrich
3-Oxaspiro[5,5]undecane-2,4-dione
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
67-70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
ciąg SMILES
O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C10H14O3/c11-8-6-10(7-9(12)13-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2
Klucz InChI
XNDSIASQMRYFSW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Oksaspiro[5,5]undekano-2,4-dion może być użyty do syntezy kwasu [1-(2-{[4-chloro-2-(metoksykarbonylo)fenylo]amino}-2-oksoetylo)cykloheksylo]octowego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nagahisa Yamaoka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 59(2), 215-224 (2011-02-08)
Novel anthranilic acid derivatives having substituted N-acyl side chains were designed and synthesized for evaluation as plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitors. Compounds with a 4-diphenylmethyl-1-piperazinyl moiety on the acyl side chains in general exhibited potent in vitro PAI-1 inhibitory activity