Merck
750883
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)-1H-pyrrole
97%
Synonim(y):
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548
gęstość
1.434 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCCn1cccc1
InChI
1S/C6H8BrN/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2
Klucz InChI
QBAVHEZVBGASER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
95.5 °C