Kluczowe dokumenty
749052
Chromium
sputtering target, diam. × thickness 3.00 in. × 0.125 in., 99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Chromium element
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: chromium
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
3.00 in. × 0.125 in.
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.