Kluczowe dokumenty
GF11434384
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, 20 mm diameter, purity 99.99%
Synonim(y):
AL609301
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Formularz
sputtering target
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 114-343-84
Średnica
20 mm
grubość
3.15 mm
średnica
20 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)