Merck
749567
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3-dimethylthiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.571
gęstość
1.495 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1scc(Br)c1C
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-5(2)8-3-6(4)7/h3H,1-2H3
Klucz InChI
GJHAWQJOXYVXFF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)