Merck
748579
Sigma-Aldrich
Methyl 2-quinolinecarboxylate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
80-85 °C
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-7H,1H3
Klucz InChI
CILJSZLWPHTUIP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)