Merck
747483
Sigma-Aldrich
1-Phenyldodecane-d30
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5(CD2)11CD3
Masa cząsteczkowa:
276.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+30
ciąg SMILES
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D,12D2,13D,14D,15D2,16D,17D
Klucz InChI
KWKXNDCHNDYVRT-NPTDWAEGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)