Merck
912484
Carbazole-1,2,3,4,5,6,7,8-d8
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Synonim(y):
carbazole, carbazole-d8
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D8HN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥95% (CP)
przesunięcie masy
M+8
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)